Läs mer
4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5,6,7-Tetrabromo-1H-benzotriazole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 430.6904 |