Läs mer
4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 429.6951 |