Läs mer
4,5,6,7-Tetrabromofenolfenoltalein (>80%), TRC
Produktkod. 30413146
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30413146 100 mg
1 options
Produktkod. 30413146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT295648100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein
CAS 13027-28-6
Molekylformel C20 H10 Br4 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-Isobenzofuranone, 4,5,6,7-tetrabromo-Phenolphthalein (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, Phenoltetrabromphthalein
InChI formel InChI=1S/C20H10Br4O4/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(28-19(13)27,9-1-5-11(25)6-2-9)10-3-7-12(26)8-4-10/h1-8,25-26H
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrabrom-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-2-bensofuran-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 633.907
Formel vikt 629.731