Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11361307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361307 5 g 5g
11351307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01515.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2305-79-5
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00014565
InChI-nyckel GDSQTWDUCDSZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydroindazole, 4,5,6,7-tetrahydro-2h-indazole, 1h-indazole, 4,5,6,7-tetrahydro, 3,4-tetramethylenepyrazole, 4 5 6 7 tetrahydroindazole, 1h-4,5,6,7-tetrahydroindazole, acmc-1cl2g, 4,6,7-tetrahydroindazole, 4,6,7-tetrahydro-1h-indazole, 3,4-tetramethylene-1h-pyrazole
PubChem CID 75317
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole
LEDER C1CCC2=C(C1)C=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kokpunkt 140°C to 142°C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2420
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%