Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30457292
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457292 250 mg
30453337 2.5 g
30454379 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889693250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62002-31-7
Molekylformel C6 H9 N3 . 2[HCl]
Molekylvikt (g/mol) 196.078
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Formel vikt 195.033