Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazolhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15469126
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469126 250 mg 250mg
15459126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64755.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 879668-17-4 | C6H10ClN3 | 159,617 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879668-17-4
Molekylformel C6H10ClN3
Molekylvikt (g/mol) 159.617
MDL-nummer MFCD11846200
InChI-nyckel CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-3h-imidazo 4,5-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride, 3h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloridyl, 1h,4h,5h,6h,7h-imidazo 4,5-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1h-imidazo 3,4-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydro-imidazo-4,5-c-pyridine hydrochloride
PubChem CID 21330723
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin;hydroklorid
LEDER C1CNCC2=C1N=CN2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Beilstein 15312806
Formel vikt 159.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.