Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydro-benso[c]tiofen-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10752673 250 mg 250mg
10079131 1 g 1g
10352145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC22801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6435-75-2
Molekylformel C9H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.24
MDL-nummer MFCD03086149
InChI-nyckel ZBNTUDLPJCXPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene-1-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo c thiophene-1-carboxylic acid, 1-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo c thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-c thiophenecarboxylic acid, benzo c thiophene-1-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzo b thiophene-1-carboxylic acid
PubChem CID 299400
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-2-bensotiofen-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2CCCCC2=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-benzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 182.24
Procent renhet 97%