Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]tiofen-2-sulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 15488955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488955 250 mg 250mg
15478955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34470.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 128852-17-5 | C8H9ClO2S2 | 236,73 g/mol
4,5,6,7-Tetrahydrobenso[b]tiofen-2-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,5,6,7-Tetrahydrobenso[b]tiofen-2-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128852-17-5
Molekylformel C8H9ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 236.73
MDL-nummer MFCD18825753
InChI-nyckel UUBSHLWNADKCBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
PubChem CID 15158650
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-1-bensotiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(CCCC2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 64 °C till 66 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 236.74
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.