Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]tiofen, 97 %
Produktkod. 15497247
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497247 1 g 1g
15417257 250 mg 250mg
15407257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34309.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 13129-17-4 | C8H10S | 138,228 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Kondensation av aminokarboxialkylderivat av 4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen med salicylaldehyd gav en potentiellt tridentat Schiff-bas (HSAT), som bildade en serie koppar(II)-komplex. Reaktion av etyl-2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen-3-karboxylat 1 med 3-iminobutyronitril 2 gav hydrazonderivatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk intermediär. Kondensation av aminokarboxialkylderivat av 4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen med salicylaldehyd gav en potentiellt tridentat Schiff-bas (HSAT), som bildade en serie koppar(II)-komplex. Reaktion av etyl-2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen-3-karboxylat 1 med 3-iminobutyronitril 2 gav hydrazonderivatet.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13129-17-4
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD19442759
InChI-nyckel CBKDCOKSXCTDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, benzothiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene, benzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 5-17-01-00498 beilstein handbook reference
PubChem CID 22946
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-l-bensotiofen
LEDER C1CCC2=C(C1)C=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Kokpunkt 55 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 138.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.