missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 28783-38-2 |
| Molekylformel | C7H10ClNS |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| LEDER | Cl.C1Cc2ccsc2CN1 |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.68 |
| Formel vikt | 175.0222 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?