Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrotien[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetat hydroklorid, TRC
Produktkod. 30417307
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417307 50 mg
30426223 5 mg
30409960 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29581550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1151904-84-5
Molekylformel C9H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 233.72
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ylacetat; hydroklorid
LEDER Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Formel vikt 233.0277