missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 96%, Alfa Aesar™

Produktkod. p-7030374
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357639 1 g 1g
11367639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11357639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28243.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 28783-41-7
Molekylformel C7H10ClNS
Molekylvikt (g/mol) 175.674
MDL-nummer MFCD05861485
InChI-nyckel QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 10176342
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
LEDER C1CNCC2=C1SC=C2.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Smältpunkt 222°C to 224°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.68
Procent renhet 96%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.