Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17990576
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17990576 25 mg
1 options
Produktkod. 17990576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0455.230025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin Hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 28783-41-7
Analyt- eller komponentnamn 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
LEDER Cl.C1Cc2sccc2CN1
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydrotien[3,2-c]pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.68
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 175,0222 g/mol