Läs mer
4,5,6,7-tetrahydrotien[3,2-c]pyridinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30422950
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30422950 2.5 g 2.5g
30413913 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30422950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2957502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28783-41-7
Molekylformel C7 H9 N S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 175.68
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydrotien[3,2-c]pyridin; hydroklorid
LEDER Cl.C1Cc2sccc2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Formel vikt 175.0222