missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]-1-butanol |
| CAS | 475086-75-0 |
| Molekylformel | C23H27N3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isopropylamine Impurity, 4-((5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino)butan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O/c1-18(2)26(15-9-10-16-27)21-17-24-22(19-11-5-3-6-12-19)23(25-21)20-13-7-4-8-14-20/h3-8,11-14,17-18,27H,9-10,15-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N(CCCCO)C1=NC(=C(C2=CC=CC=C2)N=C1)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.48 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?