Läs mer
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate, 98+% (dry wt.), water <8%
Produktkod. 11419317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419317 5 g 5g
11409317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21369.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207742-76-5 | C4H9N5O4S | 223.21 g/mol
4,5,6-triaminopyrimidinsulfathydrat används för att framställa 2,5-anhydro-3-deoxi-N-(4',6'-diaminopyrimidin-5'yl)-D-ribo-hexonamid genom reaktion med 2,5-anhydro-4-O-bensyl-3-deoxi-D-ribo-hexonsyra. Det används också för att framställa 4,5,6-triaminopyrimidinsulfit. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4,5,6-triaminopyrimidinsulfathydrat används för att framställa 2,5-anhydro-
3-deoxi-N-(4)′ ,6′ -diaminopyrimidin-5-yl)-D-ribo-hexonamid ′genom reaktion med 2,5-anhydro-4-0-bensyl-3-deoxi-D-ribo-hexonsyra. Det används också för att framställa 4,5,6-triaminopyrimidinsulfit. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntetisk kemi.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207742-76-5
Molekylformel C4H9N5O4S
Molekylvikt (g/mol) 223.21
MDL-nummer MFCD00012789
InChI-nyckel RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate hydrate, 4,5,6-triaminepyrimidine sulfate hydrate, pyrimidine, 4,5,6-triamino-, sulfate, hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfate hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfuric acid hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine; sulfuric acid; hydrate, zlchem 873, acmc-209nvb, c4h7n5.h2o.h2so4, 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate, hydrate
PubChem CID 201714
IUPAC-namn pyrimidin-4,5,6-triamin;svavelsyra;hydrat
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=NC=NC(N)=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 8 %
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 223.22 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.