Läs mer
4,5,6-trifluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415600
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415600 1 g 1g
15403327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25855.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 17573-78-3 | Molekylformel: C4HF3N2 | Molekylvikt: 134,06 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17573-78-3
Molekylformel C4HF3N2
Molekylvikt (g/mol) 134.06
MDL-nummer MFCD05662363
InChI-nyckel AQKOJKCYBNUFLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,5,6-trifluoro, pubchem6922, acmc-1bol2, pyrimidine,4,5,6-trifluoro, 4,5,6-trifluoro-1,3-diazine, 4,5,6-tris fluoranyl pyrimidine, 4,5,6-trifluoropyrimidine, 4,5,6-trifluoro pyrimidine, pyrimidine, 4,5,6-trifluoro-8ci,9ci
PubChem CID 3572764
IUPAC-namn 4,5,6-trifluorpyrimidin
LEDER FC1=NC=NC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5,6-Trifluoropyrimidine
Densitet 1.4609
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt >85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Formel vikt 134.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.