missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,5,7-Trichloroquinoline, TRC

Produktkod. 30454918
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454918 1 g
30452041 500 mg
30451856 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7747201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23834-01-7
Molekylformel C9H4Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 232.49
Synonym 4,5,7-Trichloro-quinoline
IUPAC-namn 4,5,7-trichloroquinoline
LEDER ClC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C21

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,5,7-Trichloroquinoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4H
Formel vikt 230.94
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.