Läs mer
4',5,7-Trihydroxyflavanon, 97 %
Produktkod. 11322287
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322287 10 g 10g
11312287 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09834.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67604-48-2 | C15H12O5 | 272,256 g/mol
(± )-Naringenin är en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriska och antitumöregenskaper. (± )-Naringenin inducerar apoptos. Det stimulerar DNA-reparation efter oxidativ skada. (± )-Naringenin hämmar aktiviteten av PI 3-kinas (PI(3)K).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(± )-Naringenin är en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriska och antitumöregenskaper. (± )-Naringenin inducerar apoptos. Det stimulerar DNA-reparation efter oxidativ skada. (± )-Naringenin hämmar aktiviteten av PI 3-kinas (PI(3)K).
Löslighet
Löslig i etanol (50 mg/ml), DMSO, metanol och ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Olösligt i vatten (nästan)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67604-48-2
Molekylformel C15H12O5
Molekylvikt (g/mol) 272.256
MDL-nummer MFCD00006844
InChI-nyckel FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
PubChem CID 932
ChEBI CHEBI:50202
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Smältpunkt 248 °C till 251 °C
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,6424
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml), DMSO, metanol och ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Olöslig i vatten (nästan)
Formel vikt 272.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.