Läs mer
4',5,7-trihydroxiflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255140 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10255140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139820100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 480-41-1 | C15H12O5 | 272.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4', 5, 7-Trihydroxyflavanone
Namnnotering 97%
CAS 480-41-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 247.0°C to 254.0°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H12O5
MDL-nummer MFCD00006844
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 6506
Synonym 2r-naringenin, r-naringenin, naringenin, 2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, --naringenin, +-2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone, +-naringenin, 2r-5,7,4'-trihydroxyflavone, 2r-4',5,7-trihydroxyflavanone
InChI-nyckel FTVWIRXFELQLPI-CYBMUJFWSA-N
LEDER C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
IUPAC-namn (2R)-5,7-dihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-2,3-dihydrokromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 272.26
PubChem CID 667495
ChEBI CHEBI:50201
Formel vikt 272.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.