Läs mer
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97 %
Produktkod. 11358126
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358126 25 mg 25mg
11368126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15041.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.60 SEK
    734.65 SEK / 25mg
    Save 162.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavon är en icke-mutagen flavonoid som har visat sig hämma cellproliferation, angiogenes och proteinkinas. Inducerar även apoptos i bröstcancerceller. Det hämmar topoisomeras I-katalyserad DNA-religering och förbättrar gap junctional intercellulär kommunikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4
,5,7-′Trihydroxiflavon är en icke-mutagen flavonoid som har visat sig hämma cellproliferation, angiogenes och proteinkinas. Inducerar även apoptos i bröstcancerceller. Det hämmar topoisomeras I-katalyserad DNA-religering och förbättrar gap junctional intercellulär kommunikation.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
(27 mg/ml) eller 1 M kaliumhydroxid (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-36-5
Molekylformel C15H10O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
MDL-nummer MFCD00006831
InChI-nyckel KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',5,7-Trihydroxyflavone
Smältpunkt ∽315 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 mg
Beilstein 262620
Merck Index 14,730
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid (27 mg/ml) eller 1 M kaliumhydroxid (50 mg/ml).
Formel vikt 270.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4',5,7-Trihydroxyflavone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzo pyrone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.