Läs mer
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 99+%
Produktkod. 15495499
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495499 10 g 10g
15405509 100 mg 100mg
15485499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63241.09
 Begränsad artikel
I lager
Hämmare av tyrosinproteinkinas | CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
4',5,7-Trihydroxiisoflavon används för att hämma tyrosinproteinkinas. Genistein hämmar EGF-stimulerad fosforylering i odlade celler. Används även för att utforska signaltransduktionsvägar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 ,′5,7-Trihydroxyisoflavon används för att hämma tyrosinproteinkinas. Genistein hämmar EGF-stimulerad fosforylering i odlade celler. Används även för att utforska signaltransduktionsvägar.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-72-0
Molekylformel C15H10O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
MDL-nummer MFCD00016952
InChI-nyckel TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-3-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifica
Kemiskt namn eller material 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Smältpunkt ∼300 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 10 g
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol. Olöslig i kallt vatten.
Formel vikt 270.24
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.