Läs mer
4,5',8-trimetylpsoralen, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10502061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
Produktkod. 10502061
Brand: Thermo Scientific Acros 229881000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3902-71-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00005010
InChI-nyckel FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC-namn 2,5,9-trimetylfuro[3,2-g]kromen-7-on
LEDER CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Namnnotering 97.5%
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230.0°C to 234.0°C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 9907
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.