Läs mer
4,5',8-trimetylpsoralen, 97,5 %
Produktkod. 10510594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10510594 1 g 1g
10502061 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10510594 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229880010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3902-71-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00005010
InChI-nyckel FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC-namn 2,5,9-trimetylfuro[3,2-g]kromen-7-on
LEDER CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Namnnotering 97.5%
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230,0 °C till 234,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 6 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96,5 % min. (på torkat ämne) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9907
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: sparsamt löslig i kokande vatten, lätt löslig i metanol, etanol, kloroform
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.