Läs mer
4,5',8-trimetylpsoralen, 99 %
Produktkod. 15425489
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425489 5 g 5g
15415489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63226.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
4,5',8-trimetylpsoralen används för behandling av psoriasis och som en fotokemisk tvärlänkare av DNA används som en sond för nukleinsyror, används för att korsbinda DNA till glimmerytor, mutagenes av N2-maskar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4,5,8-trimetylpsoralen′ används för behandling av psoriasis och som fotokemisk tvärlänkare av DNA används som en sond för nukleinsyrastruktur, används för att korsbinda DNA på glimmerytor, mutagenes av N2-maskar.
Löslighet
Löslig i kloroform
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara den borta från oxiderande medel. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3902-71-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00005010
InChI-nyckel FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC-namn 2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
LEDER CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5',8-Trimethylpsoralen
Smältpunkt 229 °C till 231 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 221723
Merck Index 14,9735
Löslighetsinformation Löslig i kloroform
Formel vikt 228.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning