Läs mer
4,5-Bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 1443544-27-1 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Olmesartan Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2O3/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h1-2H2 |
| LEDER | ClCC1=C(CCl)OC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 4,5-bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.9896 |
| Formel vikt | 181.9537 |