Läs mer
4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 99%
Produktkod. 11317249
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
Produktkod. 11317249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27420.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 856405-77-1
Molekylformel C31H48OP2
Molekylvikt (g/mol) 498.672
MDL-nummer MFCD07781995
InChI-nyckel ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 16218202
IUPAC-namn ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)phosphane
LEDER CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 498.68
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.