Läs mer
4,5-bis(difenylfosfino)-9,9-dimetylxanten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437565
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437565 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15437565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26241.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-bis(difenylfosfino)-9,9-dimetylxanten används som en bidentat ligand, som finner tillämpning vid hydroformylering av alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4,5-bis(difenylfosfino)-9,9-dimetylxanten används som en bidentat ligand
, som finner tillämpning vid hydroformylering av alkener.
Löslighet Lösligt i organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Smältpunkt 224°C to 228°C
Molekylformel C39H32OP2
MDL-nummer MFCD00233866
Kvantitet 25 g
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
InChI-nyckel CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (5-difenylfosfanyl-9,9-dimetylxanten-4-yl)-difenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 578.63
PubChem CID 636044
Formel vikt 578.62
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.