Läs mer
4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-tritylimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470269
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470269 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15470269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63533.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-tritylimidazole
CAS 77134-74-8
Molekylformel C24H22N2O2
MDL-nummer MFCD03844709
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-hydroxymethyl-1-trityl-1h-imidazol-5-yl methanol, 1-trityl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 5-hydroxymethyl-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl methanol
InChI-nyckel QJIJNGQOZQUGPH-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=C(CO)N(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn [5-(hydroxymethyl)-1-tritylimidazol-4-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 370.45
PubChem CID 12915934
Formel vikt 370.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid