Läs mer
4-[(5-brom-2-furyl)metyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356704
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10366324 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC72510DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 71897-83-1
Molekylformel C9H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 246.104
MDL-nummer MFCD01307635
InChI-nyckel KNWZHIWPPIXAJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromo-2-furyl methyl morpholine, 4-5-bromofuran-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromofur-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furanyl-methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furylmethyl morpholine, 4-5-bromo-furan-2-ylmethyl-morpholine, morpholine,4-5-bromo-2-furanyl methyl
PubChem CID 12478687
IUPAC-namn 4-[(5-bromofuran-2-yl)metyl]morfolin
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(O2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.1
Procent renhet 97%