Läs mer
4-(5-brom-2-tienyl)-1,3-tiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10019081
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10019081 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10019081 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09097DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H5BrN2S2
MDL-nummer MFCD01812622
Kvantitet 1 g
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
InChI-nyckel MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
IUPAC-namn 4-(5-bromtiofen-2-yl)-1,3-tiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 261.155
PubChem CID 725239
Formel vikt 261.17
Procent renhet 97%