missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(5-Bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(5-Bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile-13C3 |
| CAS | 1246816-61-4 |
| Molekylformel | C813C3H5BrCl2N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5BrCl2N4/c12-8-9(13)17-11(18-10(8)14)16-7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4H,(H,16,17,18)/i8+1,9+1,10+1 |
| LEDER | Cl[13c]1nc(Nc2ccc(cc2)C#N)n[13c](Cl)[13c]1Br |
| IUPAC-namn | 4-[(5-bromo-4,6-dichloro(4,5,6-13C3)pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.97 |
| Formel vikt | 344.9175 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?