Läs mer
4-[(5-bromtien-2-yl)metyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10091574
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10091574
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC73410DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 364793-76-0
Molekylformel C9H12BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 262.165
MDL-nummer MFCD11506356
InChI-nyckel XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
PubChem CID 21914272
IUPAC-namn 4-[(5-bromtiofen-2-yl)metyl]morfolin
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.17
Procent renhet 97%