Läs mer
4-(5-bromtien-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480934
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10480934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10614775 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67010DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 2199-93-1
Molekylformel C11H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 267.08
MDL-nummer MFCD00024075
InChI-nyckel XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
PubChem CID 304813
IUPAC-namn 3-acetyl-6-bromokromen-2-on
LEDER CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.08
Procent renhet 97%