missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzonitrile |
| CAS | 415718-60-4 |
| Molekylformel | C11H6BrNS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(5-Bromo-2-thienyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6BrNS/c12-11-6-5-10(14-11)9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H |
| LEDER | Brc1ccc(s1)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(5-bromothiophen-2-yl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.14 |
| Formel vikt | 262.9404 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?