missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, TRC

Produktkod. 30137042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137042 2.5 g
17983555 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3749252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346598-11-5
Molekylformel C13 H14 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 279.72
Synonym 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, Domperidone Imp. B (EP), 1-Piperidinecarboxaldehyde, 4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)- (ACI), 4-(5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinecarboxaldehyde (ACI)
IUPAC-namn 4-(5-chloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)piperidine-1-carbaldehyde
LEDER Clc1ccc2N(C3CCN(CC3)C=O)C(=O)Nc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-9-1-2-12-11(7-9)15-13(19)17(12)10-3-5-16(8-18)6-4-10/h1-2,7-8,10H,3-6H2,(H,15,19)
Formel vikt 279.0775
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.