Läs mer
4-[[5-[[(Cyclopentyloxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-indol-3-yl]methyl]-3-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(5-[((Cyclopentyloxy)carbonyl)amino]-1-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]-3-methoxybenzoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-26-14-17(11-15-7-8-16(23(27)28)12-22(15)30-2)20-13-18(9-10-21(20)26)25-24(29)31-19-5-3-4-6-19/h7-10,12-14,19H,3-6,11H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28) |
| Formel vikt | 422.1842 |