Läs mer
4,5-Dehydro-Capsaicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dehydro-Capsaicin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h4-6,8,10-12,14,20H,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b5-4+,8-6- |
| Formel vikt | 303.1834 |