Läs mer
4,5-Dehydro-corticosterone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dehydro-corticosterone 21-Acetate |
| CAS | 115073-83-1 |
| Molekylformel | C23H34O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 11beta,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h14,16-19,21,26H,4-12H2,1-3H3/t14?,16-,17-,18+,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.51 |
| Formel vikt | 390.2406 |