Läs mer
4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole Sulfate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N4O.H2O4S/c6-4-3-8-9(1-2-10)5(4)7;1-5(2,3)4/h3,10H,1-2,6-7H2;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 240.0528 |