missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Diamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Diamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 78033-18-8 |
| Molekylformel | C9 H16 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N4O2/c1-5(2)4-13-7(11)6(10)8(14)12(3)9(13)15/h5H,4,10-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CN1C(=C(N)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 5,6-diamino-3-methyl-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vikt | 212.1273 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?