missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Diamino-6-kloropyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine |
| CAS | 4316-98-7 |
| Molekylformel | C4 H5 Cl N4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9) |
| LEDER | Nc1ncnc(Cl)c1N |
| IUPAC-namn | 6-kloropimidin-4,5-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.562 |
| Formel vikt | 144.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?