Läs mer
4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-20-7 |
| Molekylformel | C5H8N4 • HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,5-Diamino-6-methyl-pyrimidine Hydrochloride, NSC 122008 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4.ClH/c1-3-4(6)5(7)9-2-8-3;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,9);1H |
| LEDER | CC1=C(C(=NC=N1)N)N.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.143646 |
| Formel vikt | 160.0516 |