Läs mer
4,5-diaminopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10366354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366354 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10366354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 13754-19-3 | C4H6N4 | 110,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Diaminopyrimidine
CAS 13754-19-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 229 °C (32,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H6N4
MDL-nummer MFCD00006113
Kvantitet 1 g
Beilstein 24, 324
Synonym 4,5-diaminopyrimidine, 4,5-pyrimidinediamine, pyrimidine, 4,5-diamino, 4,5-pyrimidinediamine 9ci, pubchem7057, pyrimidine,5-diamino, 4,5 diamino pyrimidine, 4,5-diamino-pyrimidine, acmc-1cfbq, 4,5-diaminopyrimidiine
InChI-nyckel PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CN=CN=C1N
IUPAC-namn pyrimidin-4,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 110.12
PubChem CID 83703
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Diaminopyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.