Läs mer
4,5-Diazafluoren-9-one, 98 %
Produktkod. 15492448
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492448 1 g 1g
15402458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56028.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50890-67-0 | C11H6N2O | 182,182 g/mol
4,5-Diazafluoren-9-on beter sig som cyklopentadienoner och reagerar med [*Cp Co(C2H4)2] för att bilda luftstabila komplex av sandwichtyp [Cp *Co(η 4-2)].
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4,5-Diazafluoren-9-one beter sig som cyklopentadienoner och reagerar med [Cp Co
(C2H4)2] för att *bilda luftstabila komplex av sandwichtyp [Cp Co(η4-*2)].
Löslighet
Löslig i diklormetan, tetrahydrofuran, kloroform, bensen, toluen och polära organiska lösningsmedel. Olösligt i dietyleter och alkaner.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik värme och antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50890-67-0
Molekylformel C11H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 182.182
MDL-nummer MFCD00046892
InChI-nyckel PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-diazafluoren-9-one, 5h-cyclopenta 1,2-b:5,4-b' dipyridin-5-one, 5h-cyclopenta 2,1-b:3,4-b' dipyridin-5-one, 5h-pyrido 3',2':4,5 cyclopenta 1,2-b pyridin-5-one, pyridino 3',2'-1,2 cyclopenta 3,4-b pyridin-5-one, dafone, dafo, 4,5-diazafluorenone-0, 4,5-diaza-9h-fluoren-9-one
PubChem CID 342157
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C2=O)C=CC=N3)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Diazafluoren-9-one
Smältpunkt 214 °C till 217 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan, tetrahydrofuran, kloroform, bensen, toluen och polära organiska lösningsmedel. Olöslig i dietyleter och alkaner.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Diazafluoren-9-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Diazafluoren-9-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.