Läs mer
4,5-dibrom-2-fenyl-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10714763
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714763 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10110962 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10714763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07379EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14305-08-9
Molekylformel C10H6Br2N2O
Molekylvikt (g/mol) 329.979
MDL-nummer MFCD00052907
InChI-nyckel NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
IUPAC-namn 4,5-dibrom-2-fenylpyridazin-3-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 329.98
Procent renhet 97%