Läs mer
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon, 98 %
Produktkod. 11488586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488586 5 g 5g
11498586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15994.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 5788-58-9 | C4H2Br2N2O | 253,881 g/mol
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinon används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det används ofta i kemisk forskning och i finkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinon används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Det används ofta i kemisk forskning och i finkemikalier.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5788-58-9
Molekylformel C4H2Br2N2O
Molekylvikt (g/mol) 253.881
MDL-nummer MFCD00023641
InChI-nyckel AGLQURQNVJVJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromopyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromopyridazin-3-one, 4,5-dibromopyridazine-3 2h-one, 4,5-dibromopyridazin-3-ol, 4,5-dibromo-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo, 4,5-dibromo-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 236181
IUPAC-namn 4,5-dibrom-lH-pyridazin-6-on
LEDER C1=NNC(=O)C(=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 121469
Formel vikt 253.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.