Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-dibromfluorescein, ca. 95% färgämne
Produktkod. 11355159
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355159 250 g 250g
11345159 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355159 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18226.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 596-03-2 | C20H10Br2O5 | 490,103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-03-2
Molekylformel C20H10Br2O5
Molekylvikt (g/mol) 490.103
MDL-nummer MFCD00005042
InChI-nyckel ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC-namn 4',5'-dibrom-3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',5'-Dibromofluorescein
Namnnotering ≈95% färgämnesinnehåll
Smältpunkt 270 °C till 273 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 57189
Merck Index 14,3022
Formel vikt 490.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.