Läs mer
4,5-dibromothiofen-2-karboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 11468657
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468657 25 g 25g
11458657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19788.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 38071-22-6 | C5H2Br2OS | 269,938 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38071-22-6
Molekylformel C5H2Br2OS
Molekylvikt (g/mol) 269.938
MDL-nummer MFCD00225242
InChI-nyckel CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1afpx, 4,5-dibromo-2-thenaldehyde, 4,5-dibromo-2-formylthiophene, 4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
PubChem CID 813164
IUPAC-namn 4,5-dibromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(SC(=C1Br)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 269.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.