Läs mer
4,5-dibromotiofen-2-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11495373
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495373 5 g 5g
11485373 1 g 1g
11405383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13384.06
 Begränsad artikel
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81606-31-7
Molekylformel C4HBr2ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 340.43
MDL-nummer MFCD00041439
InChI-nyckel WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC-namn 4,5-dibromtiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 75 °C till 79 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 162960
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 340.45
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.